Learn More
Oxybromure de phosphore(V), 98 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
Utilisation comme intermédiaire chimique
53.10€ - 414.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-59-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Br3OP |
Poids moléculaire (g/mol) | 286.685 |
Numéro MDL | MFCD00036298 |
Clé InChI | UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phosphorus oxybromide, phosphoric tribromide, phosphoryl bromide, phosphoryl tribromide, phosphorusoxybromide, phosphorus v oxybromide, unii-h98h8y87qq, phosphorousoxybromide, phosphoroyl tribromide, pobr3 |
CID PubChem | 24613 |
SMILES | O=P(Br)(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11488660
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
056135.06 |
5 g |
53.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11408670
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
056135.14 |
25 g |
137.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498660
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
056135.22 |
100 g |
414.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
As a chemical intermediate.Phosphorus(V) oxybromide is used as a brominating agent in the synthesis of 2,4,6-tribromopyrimidine and bromoheterocyclic compounds. It is used in the phosphorus flame retardant and phosphorus activators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-59-5 | |
286.685 | |
UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N | |
24613 |
Br3OP | |
MFCD00036298 | |
phosphorus oxybromide, phosphoric tribromide, phosphoryl bromide, phosphoryl tribromide, phosphorusoxybromide, phosphorus v oxybromide, unii-h98h8y87qq, phosphorousoxybromide, phosphoroyl tribromide, pobr3 | |
O=P(Br)(Br)Br |
Spécification
189°C | |
56°C | |
Blanc à jaune | |
98% min. | |
MFCD00036298 | |
Decomposes in water. Soluble in ether,carbon disulfide,benzene,chloroform and sulfuric acid. | |
O=P(Br)(Br)Br | |
24613 | |
Moisture sensitive |
Phosphorus(V) tribromide oxide | |
7789-59-5 | |
Grumeau | |
Br3OP | |
phosphorus oxybromide, phosphoric tribromide, phosphoryl bromide, phosphoryl tribromide, phosphorusoxybromide, phosphorus v oxybromide, unii-h98h8y87qq, phosphorousoxybromide, phosphoroyl tribromide, pobr3 | |
UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N | |
286.685 | |
286.73 | |
2.822 |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-177-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only