Learn More
Oxyde de phosphore(V), 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
29.20€ - 444.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-56-3 |
---|---|
Formule moléculaire | O5P2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 141.94 |
Numéro MDL | MFCD00011440 |
Clé InChI | DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone |
SMILES | O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11433880
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089966.09 |
10 g |
29.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11423880
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089966.22 |
100 g |
124.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11413880
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089966.36 |
500 g |
444.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Phosphorus(V) oxide is used as a drying and dehydrating agent, a condensation reagent in organic synthesis and a laboratory reagent. It is also used in sugar refining and in fire extinguishing. Phosphorus pentoxide in DMSO forms an Onodera reagent which oxidizes alcohols. It is capable of converting mineral acids to anhydrides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1314-56-3 | |
141.94 | |
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N | |
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 |
O5P2 | |
MFCD00011440 | |
tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone |
Spécification
360°C (sublimation) | |
340°C | |
Blanc | |
99.99% | |
MFCD00011440 | |
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N | |
tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone | |
141.94 | |
Moisture sensitive |
Phosphorus(V) oxide | |
1314-56-3 | |
Poudre | |
O5P2 | |
Soluble in sulfuric acid. Insoluble in acetone and ammonia. Decomposes in water. | |
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 | |
141.94 | |
Odorless | |
2.39 g/cm3 at 20°C |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 215-236-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TH3945000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only