Learn More
Oxyde de phosphore(V), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.07€ - 114.57€
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-56-3
Formule moléculaire O5P2
Poids moléculaire (g/mol) 141.94
Numéro MDL MFCD00011440
Clé InChI DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Phosphorus pentoxide
Nom IUPAC Tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tétrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Quantité Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantité Preis Menge & Verfügbarkeit  
11470973
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13348.36
500 g
34.07€
500g
11480973
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13348.0E
2500 g
114.57€
2500g
Beschreibung
Beschreibung
L’oxyde de phosphore (V) est utilisé comme desséchant et déshydratant, comme réactif de condensation en synthèse organique et comme réactif de laboratoire. Il est également utilisé pour le raffinage du sucre et pour l’extinction d’incendie. La dégradation du pentoxyde de phosphore en diméthylsulfoxyde (DMSO) forme un réactif, découvert par Onodera, qui oxyde les alcools. Il est capable de convertir les acides minéraux en anhydrides.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de phosphore (V) est utilisé comme desséchant et déshydratant, comme réactif de condensation en synthèse organique et comme réactif de laboratoire. Il est également utilisé pour le raffinage du sucre et pour l’extinction d’incendie. La dégradation du pentoxyde de phosphore en diméthylsulfoxyde (DMSO) forme un réactif, découvert par Onodera, qui oxyde les alcools. Il est capable de convertir les acides minéraux en anhydrides.
Solubilité
Soluble dans l’acide sulfurique. Insoluble dans l’acétone et l’ammoniac. Se décompose dans l’eau.
Remarques
Il est fortement hygroscopique dans la nature et est hydrolysé en acide phosphorique. Il est conservé séparément dans une armoire de sécurité, à l’écart de substances incompatibles telles que l’alcali et l’eau.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1314-56-3
141.94
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tétrone
O5P2
MFCD00011440
Phosphorus pentoxide
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Spezifikation
360°C (sublimation)
340°C
O5P2
UN1807
Phosphorus pentoxide
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tétrone
141.94
Weak
2.39
Phosphorus(V) oxide
1314-56-3
MFCD00011440
14,7355
Soluble in sulfuric acid. Insoluble in acetone and ammonia. Decomposes in water.
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
141.94
98%
Moisture sensitive
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
H314
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PENTOXYDE DE PHOSPHORE
missing translation for 'einecsNumber' : 215-236-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TH3945000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Produktidentifikator
  • Phosphorus(V) oxide
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contient: Phosphorus oxide
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt