Learn More
Chlorure de phosphore(V), 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS 10026-13-8
Formule moléculaire Cl5P
Poids moléculaire (g/mol) 208.224
Numéro MDL MFCD00011439
Clé InChI UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phosphorus pentachloride, phosphorus v chloride, pentachlorophosphorane, phosphorane, pentachloro, pcl5, phosphorous pentachloride, phosphorpentachlorid, phosphoric perchloride, phosphorus perchloride, unii-0ex753tydu
CID PubChem 24819
ChEBI CHEBI:30335
Nom IUPAC pentachloro-$l^{5}-phosphane
SMILES P(Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Phosphorus(V) chloride is used in organic synthesis, chemical reagents and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10026-13-8
208.224
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
24819
pentachloro-$l^{5}-phosphane
Cl5P
MFCD00011439
phosphorus pentachloride, phosphorus v chloride, pentachlorophosphorane, phosphorane, pentachloro, pcl5, phosphorous pentachloride, phosphorpentachlorid, phosphoric perchloride, phosphorus perchloride, unii-0ex753tydu
CHEBI:30335
P(Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Phosphorus(V) chloride
10026-13-8
Solide
Cl5P
phosphorus pentachloride, phosphorus v chloride, pentachlorophosphorane, phosphorane, pentachloro, pcl5, phosphorous pentachloride, phosphorpentachlorid, phosphoric perchloride, phosphorus perchloride, unii-0ex753tydu
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
pentachloro-$l^{5}-phosphane
24819
208.24
Moisture sensitive
0.02 hPa at 20°C
162° (sublimation)
Jaune
99.998% (metals basis)
MFCD00011439
Insoluble in water.
P(Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
208.224
CHEBI:30335
Pungent
Yellowish crystals
2.114 g/cm3 at 20°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Keep container tightly closed and dry. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).
P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-060-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TB6125000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
Identifiant produit
  • Phosphorus(V) chloride, 99.99% (metals basis)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Phosphorus(V) chloride