Learn More
Bromure de phosphore(V), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
84.22€ - 906.51€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-69-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Br5P |
Poids moléculaire (g/mol) | 430.494 |
Numéro MDL | MFCD00011437 |
Clé InChI | QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phosphorus pentabromide, phosphorane, pentabromo, unii-3d9wis0bqw, pentabromophosphorane, phosphorus v bromide, 3d9wis0bqw, pentabromo, phosphorpentabromid, phosphoruspentabromide, phosphorouspentabromide |
CID PubChem | 62678 |
Nom IUPAC | pentabromo-$l^{5}-phosphane |
SMILES | P(Br)(Br)(Br)(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11400667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22481.14 |
25 g |
84.22€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22481.22 |
100 g |
215.07€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11420667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22481.36 |
500 g |
906.51€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Phosphorus(V) bromide, is used in organic chemistry to convert carboxylic acids to acyl bromides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bromure de phosphore(V) est utilisé en chimie organique pour convertir les acides carboxyliques en bromures d’acyle.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
7789-69-7 | |
430.494 | |
QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N | |
62678 | |
P(Br)(Br)(Br)(Br)Br |
Br5P | |
MFCD00011437 | |
phosphorus pentabromide, phosphorane, pentabromo, unii-3d9wis0bqw, pentabromophosphorane, phosphorus v bromide, 3d9wis0bqw, pentabromo, phosphorpentabromid, phosphoruspentabromide, phosphorouspentabromide | |
pentabromo-$l^{5}-phosphane |
Spécification
105°C to 107°C (decomposition) | |
∽105°C (decomposition) | |
Br5P | |
UN2691 | |
14,7350 | |
Reacts with water. | |
P(Br)(Br)(Br)(Br)Br | |
430.494 | |
430.5 | |
Acrid |
Phosphorus(V) bromide | |
7789-69-7 | |
MFCD00011437 | |
3903332 | |
phosphorus pentabromide, phosphorane, pentabromo, unii-3d9wis0bqw, pentabromophosphorane, phosphorus v bromide, 3d9wis0bqw, pentabromo, phosphorpentabromid, phosphoruspentabromide, phosphorouspentabromide | |
QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N | |
pentabromo-$l^{5}-phosphane | |
62678 | |
95% | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PENTABROMURE DE PHOSPHORE
missing translation for 'einecsNumber' : 232-186-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Phosphorus(V) bromide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Phosphorus pentabromide