Learn More
Tribromure de phosphore, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
37.69€ - 238.19€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-60-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Br3P |
Poids moléculaire (g/mol) | 270.69 |
Numéro MDL | MFCD00011436 |
Clé InChI | IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine |
CID PubChem | 24614 |
Nom IUPAC | tribromophosphane |
SMILES | P(Br)(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10092180
|
Thermo Scientific Acros
169470050 |
5 g | Flacon en verre |
37.69€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10669253
|
Thermo Scientific Acros
169471000 |
100 g | Flacon en verre |
94.27€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10677332
|
Thermo Scientific Acros
169475000 |
500 g | Flacon en verre |
238.19€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
7789-60-8 | |
270.69 | |
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N | |
24614 | |
P(Br)(Br)Br |
Br3P | |
MFCD00011436 | |
phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine | |
tribromophosphane |
Spécification
175.0°C | |
-40.0°C | |
Marron ou incolore à jaune | |
98.5% min. (ex Br) (Argentometry) | |
PBr3 | |
01,873; 02,330; 07,292 | |
phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine | |
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N | |
tribromophosphane | |
24614 | |
99% | |
2.88 |
Phosphorus tribromide | |
7789-60-8 | |
Liquide | |
Br3P | |
MFCD00011436 | |
15, 7469 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in acetone, alcohol, carbon disulfide,, hydrogen sulfide, methanol, ether, chloroform and, carbon tetrachloride | |
P(Br)(Br)Br | |
270.69 | |
270.69 | |
1.697 | |
2.8800g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-178-2
- Phosphorus tribromide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.