Learn More
Poudre de phosphore, maille -100, amorphe rouge, 98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
288.00€ - 903.00€
Spécification
CAS | 7723-14-0 |
---|---|
Forme physique | Solid |
Pourcentage de pureté | 98.9% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11361358
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010281.36 |
500 g |
288.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11381358
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010281.57 |
4 x 500 g |
903.00€
2000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
7723-14-0 | |
Solid | |
98.9% |