Learn More
Pentoxyde de phosphore, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10468220
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Identifiants chimiques
CAS 1314-56-3
Formule moléculaire O5P2
Poids moléculaire (g/mol) 141.94
Numéro MDL MFCD00011440
Clé InChI DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Spécification
Point de fusion 340°C
Couleur Blanc
pH 1
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Poids de la formule 141.94g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1.3mbar 388
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphorus pentoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.