Learn More
Pentoxyde de phosphore, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
56.15€ - 83.75€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-56-3 |
---|---|
Formule moléculaire | O5P2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 141.94 |
Numéro MDL | MFCD00011440 |
Clé InChI | DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone |
SMILES | O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10745341
|
Fisher Chemical
P/3000/50 |
250 g |
56.15€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10606272
|
Fisher Chemical
P/3000/53 |
500 g |
83.75€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Pentoxyde de phosphore, certifié AR pour l’analyse
Chemical Identifiers
1314-56-3 | |
141.94 | |
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N | |
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 |
O5P2 | |
MFCD00011440 | |
tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone |
Specifications
340°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00011440 | |
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 | |
141.94 | |
Récipient de poudre en plastique |
1314-56-3 | |
1 | |
O5P2 | |
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N | |
tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone | |
141.94g/mol | |
1.3mbar 388 |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- Phosphorus pentoxide
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.