Learn More
Pentoxyde de phosphore, + 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
35.38€ - 92.16€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-56-3 |
---|---|
Formule moléculaire | O5P2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 141.94 |
Numéro MDL | MFCD00011440 |
Clé InChI | DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Phosphoric anhydride |
Nom IUPAC | tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone |
SMILES | O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10420351
|
Thermo Scientific Acros
315822500 |
250 g | Flacon en verre |
35.38€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15740859
|
Thermo Scientific Acros
315820010 |
1 kg | Flacon en verre |
92.16€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AdsorbantIdentifiants chimiques
1314-56-3 | |
141.94 | |
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N | |
tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone |
O5P2 | |
MFCD00011440 | |
Phosphoric anhydride | |
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 |
Spécification
Phosphorus pentoxide | |
98+% | |
Blanc | |
98+% | |
P2O5 | |
1807 | |
15, 7467 | |
Solubility in water: 85% (20°C); reacts forming h3po4 with evol.of heat. | |
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 | |
141.94 | |
≥98% | |
2.39 |
340.0°C to 360.0°C | |
1314-56-3 | |
Poudre | |
O5P2 | |
MFCD00011440 | |
01,871; 07,291; 10,319; 14,151; 15,267 | |
Phosphoric anhydride | |
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N | |
tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone | |
141.94 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-236-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TH3945000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Phosphorus pentoxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Phosphorus pentoxide
RUO – Research Use Only