Learn More
Pentasulfure de phosphore, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
54.20€ - 85.10€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-80-3 |
---|---|
Formule moléculaire | P4S10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 444.48 |
Numéro MDL | MFCD00011441 |
Clé InChI | CYQAYERJWZKYML-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phosphorus pentasulfide, sulfur phosphide, diphosphorus pentasulfide, diphosphorus pentasulphide, tetraphosphorus decasulfide, phosphoric sulfide, phosphorus persulfide, phosphorus pentasulphide, thiophosphoric anhydride, sirnik fosforecny czech |
CID PubChem | 14817 |
SMILES | P12(=S)SP3(=S)SP(=S)(S1)SP(=S)(S2)S3 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10057682
|
Thermo Scientific Acros
196725000 |
500 g | Flacon en verre |
54.20€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10703011
|
Thermo Scientific Acros
196720010 |
1 kg | Flacon en verre |
85.10€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
1314-80-3 | |
444.48 | |
CYQAYERJWZKYML-UHFFFAOYSA-N | |
14817 |
P4S10 | |
MFCD00011441 | |
phosphorus pentasulfide, sulfur phosphide, diphosphorus pentasulfide, diphosphorus pentasulphide, tetraphosphorus decasulfide, phosphoric sulfide, phosphorus persulfide, phosphorus pentasulphide, thiophosphoric anhydride, sirnik fosforecny czech | |
P12(=S)SP3(=S)SP(=S)(S1)SP(=S)(S2)S3 |
Spécification
514.0°C | |
282.0°C to 286.0°C | |
Jaune à vert | |
98% min | |
P4S10 | |
01,870; 03,226; 04,389; 05,534; 06,470; 07,290; 08,401; 09,374; 10,320 | |
15,7466 | |
Solubility in water: reacts forming h3po4 and h2s. Other solubilities: soluble in solutions of alkali hydroxides, soluble in carbon disulfide, reacts with alcohols and acids | |
P12(=S)SP3(=S)SP(=S)(S1)SP(=S)(S2)S3 | |
14817 | |
≥98% |
Phosphorus pentasulfide | |
1314-80-3 | |
Poudre | |
P4S10 | |
MFCD00011441 | |
>100°C | |
phosphorus pentasulfide, sulfur phosphide, diphosphorus pentasulfide, diphosphorus pentasulphide, tetraphosphorus decasulfide, phosphoric sulfide, phosphorus persulfide, phosphorus pentasulphide, thiophosphoric anhydride, sirnik fosforecny czech | |
CYQAYERJWZKYML-UHFFFAOYSA-N | |
444.48 | |
444.48 | |
2.08 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Matière solide inflammable.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-242-4
- Phosphorus pentasulfide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H228-Matière solide inflammable.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
RUO – Research Use Only