Learn More
Oxychlorure de phosphore, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
104.52€
Identifiants chimiques
CAS 10025-87-3
Numéro MDL MFCD00011443
Clé InChI XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxychlorure de phosphore, chlorure de phosphoryle, trichlorure de phosphore, trichlorure de phosphoryle, phosphoroxychlorure, oxyde de trichlorophosphine, oxytrichlorure de phosphore, fosforoxychlorid, phosphorous oxychloride, phosphorylchlorid
CID PubChem 24813
ChEBI CHEBI : 30336
SMILES O=P(Cl)(Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10133780
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
191290010
1 kg Flacon en verre
104.52€
1kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X, réactif d’oxydation
Spécification
Identifiants chimiques
10025-87-3
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
24813
O=P(Cl)(Cl)Cl
MFCD00011443
oxychlorure de phosphore, chlorure de phosphoryle, trichlorure de phosphore, trichlorure de phosphoryle, phosphoroxychlorure, oxyde de trichlorophosphine, oxytrichlorure de phosphore, fosforoxychlorid, phosphorous oxychloride, phosphorylchlorid
CHEBI : 30336
Spécification
Oxychlorure de phosphore
Liquide
Cl3OP
MFCD00011443
15, 7461
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
153.323
CHEBI : 30336
≥ 98.5 % (ex Cl)
1.6450 g/ml
10025-87-3
99%
POCl3
01,876 ; 02,330 ; 03,228 ; 04,390 ; 05,535 ; 07,292 ; 09,374 ; 11,429 ; 13,249 ; 15,267 ; 17,288
oxychlorure de phosphore, chlorure de phosphoryle, trichlorure de phosphore, trichlorure de phosphoryle, phosphoroxychlorure, oxyde de trichlorophosphine, oxytrichlorure de phosphore, fosforoxychlorid, phosphorous oxychloride, phosphorylchlorid
O=P(Cl)(Cl)Cl
24813
153.33
1.4600 à 1.4620 (20°C, 589 nm)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H : Mortel par inhalation. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Nocif en cas d’ingestion. Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques. Réagit violemment au contact de l'eau.
Déclaration GHS P : EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Porter un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS D’INHALATION: Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-046-7
missing translation for 'rtecsNumber' : TH4897000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Phosphorus oxychloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.