Learn More
Acide phosphoreux, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10267403
Click to view available options
Quantité:
500 g
1kg
2kg
10kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13598-36-2
Formule moléculaire H3O3P
Numéro MDL MFCD00137258
Synonyme Orthophosphorous acid
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorous acid
Couleur Blanc
Point de fusion 73,0°C
Point d’ébullition 200,0°C
Densité 1,6500 g/ml
Métaux lourds (sous forme de Pb) 20 ppm max.
Conditionnement Récipient en plastique
Gravité spécifique 1,65
Point d’éclair >100°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 10kg
Formule linéaire H3PO3
Forme physique Crystals
Merck Index 15, 7458
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : soluble dans l’alcool
Poids de la formule 82
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur