Learn More
Acide phosphoreux, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10072760
Click to view available options
Quantité:
500 g
1kg
2kg
10kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13598-36-2
Formule moléculaire H3O3P
Numéro MDL MFCD00137258
Synonyme Orthophosphorous acid
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorous acid
Couleur Blanc
Point de fusion 73,0°C
Point d’ébullition 200,0°C
Densité 1,6500 g/ml
Métaux lourds (sous forme de Pb) 20 ppm max.
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1,65
Point d’éclair >100°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 2kg
Formule linéaire H3PO3
Forme physique Crystals
Merck Index 15, 7458
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : soluble dans l’alcool
Poids de la formule 82
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphorous acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.