Learn More
Acide phosphorique, puriss. p.a., cristallisé, ≥ 99,0 % (T), Honeywell Fluka™
Code produit. 15607160
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Glass Bottle
Puriss. p.a., cristallisé, ≥ 99,0 % (T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-38-2
Formule moléculaire H3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
Numéro MDL MFCD00011340
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nom IUPAC phosphoric acid
SMILES OP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphoric acid
Note relative au nom Puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T)
Point de fusion ∼40°C (literature)
Point d’ébullition 158°C (literature)
% min. CAS ≥90.0000%
% max. CAS ≤100.0000%
Densité 1.685 g/mL at 25 °C(lit.)
Conditionnement Glass Bottle
Tension de vapeur 2.2 mmHg (20°C), 5 mmHg (25°C)
Quantité 100 g
Formule linéaire H3PO4
Numéro UN UN3453
Beilstein 1921286
Poids de la formule 98
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité puriss. p.a.