Learn More
Acide phosphorique, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 85 %, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15643030
Acide phosphorique, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 85 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15643030 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
45kg
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
4 x 2,5 L
45kg
6 x 1 L
Code produit. 15643030
Marque: Honeywell-Fluka 3041745KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 85 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-38-2, 7732-18-5
Formule moléculaire H3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
Numéro MDL MFCD00011340
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nom IUPAC acide phosphorique
SMILES OP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphoric acid
Note relative au nom Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥85%
Point de fusion ∼40°C (littérature)
Point d’ébullition 158°C
% min. CAS ≥70.0000%, ≥10.0000%
% max. CAS <90.0000%, <20.0000%
Densité 1,685 g/ml à 25°C (lit.)
Conditionnement Tambour métallique
Tension de vapeur 2,2 mmHg (20°C), 5 mmHg (25°C)
Quantité 45kg
Formule linéaire H3PO4
Numéro UN UN1805
Beilstein 1921286
Poids de la formule 98
Pourcentage de pureté >85%
Qualité Réactif ACS / réactif ISO / réactif Ph.Eur.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphoric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Orthophosphoric acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide phosphorique, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 85 %, Honeywell Fluka™ >