Learn More
Acide phosphorique, pur, Thermo Scientific Chemicals
22.30€ - 118.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-38-2 |
---|---|
Formule moléculaire | H3O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 97.994 |
Numéro MDL | MFCD00011340 |
Clé InChI | NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico |
CID PubChem | 1004 |
ChEBI | CHEBI:26078 |
Nom IUPAC | acide phosphorique |
SMILES | OP(=O)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10404705
|
Thermo Scientific Acros
389021000 |
100 g | Flacon en verre |
22.30€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10368583
|
Thermo Scientific Acros
389025000 |
500 g | Flacon en verre |
44.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10698133
|
Thermo Scientific Acros
389020025 |
2,5kg | Flacon en verre |
118.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7664-38-2 | |
97.994 | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
1004 | |
acide phosphorique |
H3O4P | |
MFCD00011340 | |
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico | |
CHEBI:26078 | |
OP(=O)(O)O |
Spécification
Phosphoric acid | |
7664-38-2 | |
1,68 | |
H3PO4 | |
MFCD00011340 | |
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
acide phosphorique | |
1004 | |
98 | |
Pures |
Blanc | |
42,0°C | |
H3O4P | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
15, 7456 | |
Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : éthanol soluble | |
OP(=O)(O)O | |
97.994 | |
CHEBI:26078 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
- Phosphoric acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.