Learn More
Acide phosphorique, N.F. - F.C.C., J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500ml
2,5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre, expédition unique
Flacon en verre, petit
Spécification
Specifications
Nom chimique ou matériau | Phosphoric Acid |
Conditionnement | Flacon en verre, expédition unique |
Gravité spécifique | 1 L = 1,69 kg |
Quantité | 2,5 L |
Poids de la formule | 98 |
Qualité | FCC / NF |
Safety and Handling
Signal Word
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.