Learn More
Acide phosphorique, extra pur, 85 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
81.20€ - 523.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-38-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H3O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 97.994 |
Numéro MDL | MFCD00011340 |
Clé InChI | NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico |
CID PubChem | 1004 |
ChEBI | CHEBI:26078 |
Nom IUPAC | acide phosphorique |
SMILES | OP(=O)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10657821
|
Thermo Scientific Acros
295700010 |
1 l | Bouteille en verre |
81.20€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10430341
|
Thermo Scientific Acros
295700025 |
2,5 L | Bouteille en verre |
160.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10082963
|
Thermo Scientific Acros
295700100 |
10 L | Récipient en plastique |
523.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7664-38-2, 7732-18-5 | |
97.994 | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
1004 | |
acide phosphorique |
H3O4P | |
MFCD00011340 | |
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico | |
CHEBI:26078 | |
OP(=O)(O)O |
Spécification
Phosphoric acid | |
85% Solution in Water | |
21,0°C | |
1,6800 g/ml | |
1,68 | |
H3PO4 | |
MFCD00011340 | |
15, 7456 | |
solubilité dans l’eau : miscible, | |
OP(=O)(O)O | |
97.994 | |
CHEBI:26078 | |
84.5 to 86.0% |
Incolore | |
7664-38-2, 7732-18-5 | |
158,0°C | |
10 ppm max, | |
H3O4P | |
Liquide | |
01,860; 04,387; 07,255; 10,317; 15,266; 16,177 | |
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
acide phosphorique | |
1004 | |
98 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Déclaration GHS P :
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
Appeler immédiatement un CENTER ANTIPOISON / un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer,
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher,
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sé
Danger
- Phosphoric acid, 85+% solution in water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Orthophosphoric acid
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche