Learn More
Acide orthophosphorique, solution aqueuse 85 % p/p, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Description
Phosphoric acid is used mainly in fertilizers. It is used as an external standard for phosphorus-31 Nuclear magnetic resonance (NMR); as an electrolyte in phosphoric acid fuel cells and as a catalyst in the hydration of alkenes to produce alcohols, predominantly ethanol. It finds application as a buffer agent in biology and chemistry; as a solution for anodizing and as a cleaner by construction trades to remove mineral deposits, cementitious smears and hard water stains. It is also used as a pH adjuster in cosmetics and skin-care products and a dispersing agent in detergents and in leather treatment. It plays an important role in the preparation of albumin derivatives. It is an important starting material used in the preparation of disodium hydrogen phosphate, trisodium phosphate, calcium dihydrogen phosphate and monohydrogen phosphate. It serves as an acidic fruitlike flavoring in food products. It is widely used to remove rust in steel tools or surfaces by converting the rusted ion into a water soluble phosphate compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Phosphoric acid |
Point de fusion | 19°C to 21°C |
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide visqueux |
Quantité | 1 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 85% w/w aq. soln. |
Informations sur la solubilité | Miscible with water,ethanol and mixture of ether: alcohol (3:1). |
Poids de la formule | 98 |
Qualité | ACS |
Indice de réfraction | 1.431 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
N14L025 | Certificat d’analyse | 17/02/2025 | 033266.D6,033266.22,033266.A1 |
M03L017 | Certificat d’analyse | 21/01/2025 | 033266.D6,033266.22,033266.A1 |
X15K001 | Certificat d’analyse | 25/10/2024 | 033266.D6,033266.22,033266.A1 |
Q17K039 | Certificat d’analyse | 23/04/2024 | 033266.D6,033266.22,033266.A1 |
P06K010 | Certificat d’analyse | 13/03/2024 | 033266.D6,033266.22,033266.A1 |
Sécurité et traitement
- Phosphoric acid, 85% w/w aqueous solution, ACS
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Phosphoric acid