Learn More
Acide phosphorique, 85 % soln. aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
35.38€ - 380.90€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-38-2 |
---|---|
Formule moléculaire | H3O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 97.994 |
Numéro MDL | MFCD00011340 |
Clé InChI | NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico |
CID PubChem | 1004 |
ChEBI | CHEBI:26078 |
Nom IUPAC | acide phosphorique |
SMILES | OP(=O)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11459216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18067.AP |
500 ml |
35.38€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11469216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18067.0F |
2 500 ml |
113.57€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11479216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18067.0D |
10 000 ml |
380.90€
10000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L’acide phosphorique est principalement utilisé dans les engrais. Il est utilisé comme étalon externe pour la résonance magnétique nucléaire (RMN) du phosphore-31 ; comme électrolyte dans les piles à combustible à acide phosphorique et comme catalyseur dans l’hydratation des alcènes pour produire des alcools, principalement de l’éthanol. Il trouve son application comme agent tampon en biologie et en chimie ; comme solution pour l’anodisation et comme nettoyant dans les métiers de la construction pour éliminer les dépôts minéraux, les traces de ciment et les taches d’eau dure. Il est également utilisé comme dispositif d’ajustement du pH dans les cosmétiques et les produits de soins pour la peau, et comme agent dispersant dans les détergents et le traitement du cuir. Elle joue un rôle important dans la préparation des dérivés de l’albumine. Il s’agit d’un matériau de départ important utilisé dans la préparation du phosphate d’hydrogène disodique, du phosphate trisodique, du phosphate de dihydrogène calcique et du phosphate monohydrogène. Il sert d’arôme acide de fruit dans les produits alimentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide phosphorique est principalement utilisé dans les engrais. Il est utilisé comme étalon externe pour la résonance magnétique nucléaire (RMN) du phosphore-31 ; comme électrolyte dans les piles à combustible à acide phosphorique et comme catalyseur dans l’hydratation des alcènes pour produire des alcools, principalement de l’éthanol. Il trouve son application comme agent tampon en biologie et en chimie ; comme solution pour l’anodisation et comme nettoyant dans les métiers de la construction pour éliminer les dépôts minéraux, les traces de ciment et les taches d’eau dure. Il est également utilisé comme dispositif d’ajustement du pH dans les cosmétiques et les produits de soins pour la peau, et comme agent dispersant dans les détergents et le traitement du cuir. Elle joue un rôle important dans la préparation des dérivés de l’albumine. Il s’agit d’un matériau de départ important utilisé dans la préparation du phosphate d’hydrogène disodique, du phosphate trisodique, du phosphate de dihydrogène calcique et du phosphate monohydrogène. Il est également utilisé dans la dentisterie et l’orthodontie comme solution de gravure ainsi que comme agent désinfectant dans les industries laitières, alimentaires et brassicoles. Il sert d’arôme acide de fruit dans les produits alimentaires. Il est largement utilisé pour éliminer la rouille sur les outils ou les surfaces en acier en convertissant l’ion rouillé en composé phosphate soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes et les poudres métalliques.
Identifiants chimiques
7664-38-2 | |
97.994 | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
1004 | |
acide phosphorique |
H3O4P | |
MFCD00011340 | |
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico | |
CHEBI:26078 | |
OP(=O)(O)O |
Spécification
Phosphoric acid | |
19°C à 21°C | |
1,7 | |
H3PO4 | |
UN1805 | |
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
acide phosphorique | |
1004 | |
98 |
7664-38-2 | |
sol. aq. 85 % | |
H3O4P | |
MFCD00011340 | |
14,7344 | |
Miscible with water,ethanol and mixture of ether: alcohol (3:1). | |
OP(=O)(O)O | |
97.994 | |
CHEBI:26078 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
P234-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P342+P311-P363-P390-P501c
H290-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport : 8 ; Groupe d’emballage : II ; Nom d’expédition approprié : SOLUTION D’ACIDE PHOSPHORIQUE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-633-2
missing translation for 'rtecsNumber' : TB6300000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Phosphoric acid, 85% aqueous solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Orthophosphoric acid
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche