Learn More
Acide phosphomolybdique, hydrate de sel d’ammonium, composésThermo Scientific Chemicals
Code produit. 10137763
Click to view available options
Quantité:
50g
250g
1kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54723-94-3
Formule moléculaire H80Mo12N3O41P-6
Poids moléculaire (g/mol) 1960.994
Numéro MDL MFCD00150423
Clé InChI BIQVMZMYTFVCJZ-UHFFFAOYSA-H
Synonyme ammonium phosphomolybdate hydrate
CID PubChem 131664298
Nom IUPAC Azane ; molybdenum ; trihydroxide ; phosphate ; tetratriacontahydrate
SMILES N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphomolybdic acid, ammonium salt hydrate
Couleur Jaune
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 250g
Formule linéaire (NH4)3PMo12O40·xH2O
Forme physique Poudre
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : insoluble.
Poids de la formule 1876.35