Learn More
Thermo Scientific™ 4 inhibiteurs de phosphodiestérase
Marque: Thermo Scientific™ J64453.#0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Composé de pyrazole avec un inhibiteur de liaison de site actif de haute affinité des phosphodiestérases IVB et IVD.Spécification
5 mg | |
2°C à 8°C | |
346440-86-6 | |
289,29g/mol | |
Light Sensitive | |
Solide |
Jaune pâle | |
Composé de pyrazole avec un inhibiteur de liaison de site actif de haute affinité des phosphodiestérases IVB et IVD | |
C14H15N3O4 | |
éthyl 3,5-diméthyl-1-(3-nitrophényl)-1H-pyrazole-4-carboxylate | |
Signal Transduction Reagent |