Learn More
Phospho-TDP43 (Ser409/410) Rabbit anti-Human, Unconjugated, Clone: 6M10, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
149.00€ - 439.00€
Spécification
Antigène | Phospho-TDP43 (Ser409/410) |
---|---|
Clone | 6M10 |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16800436
|
Proteintech
80007-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16890426
|
Proteintech
80007-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Phospho-TDP43 (Ser409/410) antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human Phospho-TDP43 (Ser409/410). This antibody recognizes human, mouse antigen. The Phospho-TDP43 (Ser409/410) antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Phospho-TDP43 (Ser409/410) | |
Western Blot, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
Human, Mouse | |
IgG |
6M10 | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
23435 | |
Primary |