Learn More
Solution étalon de phosphate, Reagecon™
Code produit. 12554376
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Solutions étalons pour essais limites comme décrit au chapitre 4 (4.1.2) de la pharmacopée européenne
• Fourni avec certificat d'analyse, numéro de lot et date de péremption
• Concentrés pour préparer des solutions étalon
Spécification
Concentration 5ppm
Quantité 100 mL