Learn More
Palintest™ X50 TEST TDISC PHOSPHATE 0-4MG/L 0-4MG/L
À utiliser avec le comparateur Palintest™
Marque: Palintest™ CM177
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The Palintest™ comparator with interchangeable colour discs is simple to use. Just add the reagent tablet to the test sample, place in the comparator and match against the appropriate disc.Spécification
0 à 4 mg/L | |
50/boîte |