Learn More
Solution tampon de phosphate, pH 7 pharmacopée EU 0,063M, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
Flacon
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Phosphate buffer solution |
CAS | 7732-18-5 |
Concentration | 0,063 M |
pH | 7 |
Quantité | 1000 mL |
Conditionnement | Flacon |
Qualité | Eu. Ph. Référence |