Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phloxine B, 85 %, pure, haute pureté, coloration biologique
Code produit. 10133730
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18472-87-2
Formule moléculaire C20H2Br4Cl4Na2O5
Numéro MDL MFCD00005061
Synonyme Acid Red 92, C.I. 45410
Spécification
Absorbance 875 to 1300 (at lambda max.)
Nom chimique ou matériau Phloxine B
Rapport d’absorption 1.38 to 2.24
Teneur en colorant 80% min. (on anhydrous substance)
Plage de pourcentage du dosage 85%
Beilstein 19, IV, 2921
Merck Index 15, 7440
Spectre IR Authentique
Lambda max. 546 to 550nm (in 50:50 METHS:water)
Poids de la formule 829.64
Perte à la dessiccation 10% max. (105°C)
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Marron à marron-rouge
Quantité 5 g
Forme physique Poudre