Learn More
Phloroglucide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
262.00€ - 802.00€
Identifiants chimiques
CAS | 491-45-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H10O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 234.21 |
Numéro MDL | MFCD01543374 |
Clé InChI | KICYRZIVKKYRFS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phloroglucide, 2,3',4,5',6-biphenylpentol, 2-3,5-dihydroxyphenyl benzene-1,3,5-triol, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentol, phloroglucide hydrate, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentaol, phloroglucid, d0o8yz, 2,4,5',6-biphenylpentol |
CID PubChem | 248349 |
SMILES | OC1=CC(O)=C(C(O)=C1)C1=CC(O)=CC(O)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11435337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22693.06 |
5 g |
262.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11445337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22693.14 |
25 g |
802.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11455337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22693.22 |
100 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
491-45-2 | |
234.21 | |
KICYRZIVKKYRFS-UHFFFAOYSA-N | |
248349 |
C12H10O5 | |
MFCD01543374 | |
phloroglucide, 2,3',4,5',6-biphenylpentol, 2-3,5-dihydroxyphenyl benzene-1,3,5-triol, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentol, phloroglucide hydrate, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentaol, phloroglucid, d0o8yz, 2,4,5',6-biphenylpentol | |
OC1=CC(O)=C(C(O)=C1)C1=CC(O)=CC(O)=C1 |
Spécification
Phloroglucide | |
∼296°C (decomposition) | |
MFCD01543374 | |
Light sensitive | |
KICYRZIVKKYRFS-UHFFFAOYSA-N | |
2-(3,5-dihydroxyphényl)benzène-1,3,5-triol | |
248349 | |
95% |
491-45-2 | |
C12H10O5 | |
3324960 | |
phloroglucide, 2,3',4,5',6-biphenylpentol, 2-3,5-dihydroxyphenyl benzene-1,3,5-triol, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentol, phloroglucide hydrate, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentaol, phloroglucid, d0o8yz, 2,4,5',6-biphenylpentol | |
OC1=CC(O)=C(C(O)=C1)C1=CC(O)=CC(O)=C1 | |
234.21 | |
234.21 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only