Learn More
uvex Lunettes Pheos CX2
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Gris 14 %
Marron 23 %
Transparents
Description
Le composant de protection frontale souple est moulé par injection sur le verre et protège les yeux des poussières et des éclaboussures de liquide. La protection oculaire innovante Uvex x-tended s’adapte parfaitement au porteur – pour des niveaux élevés de confort et de protection.
Caractéristiques générales
- Lunettes de sécurité sportives qui améliorent le confort de l’utilisateur
- Verre en polycarbonate robuste avec la technologie éprouvée de revêtement Uvex Supravision
- Sans métal
Caractéristiques de protection
- Certifiées conforme à la norme EN 166 (protection oculaire personnelle)
- UV400 – Protège à 100 % contre les rayons UVA et UVB dangereux jusqu’à 400 nm
Caractéristiques de confort
- Protection oculaire X-tended : la technologie de monture à joint souple enveloppe le front et offre une protection contre la pénétration des particules
- Les branches ergonomiques et molles au niveau des oreilles garantissent un maintien confortable et sûr sans créer de points de pression
- Le pont nasal souple et flexible s’adapte au porteur et garantit un maintien confortable et sans pression
Spécification
Spécification
Type de lentille | Supravision Extreme |
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-rayures |
Couleur | Bleu clair, noir |
Certifications / conformité (Europe) | EN 166 EN 170 |
Teinte de la lentille | Transparents |
Type de produit | Ergonomic Safety Glasses |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Plastique |