Learn More
uvex Pheos B-S-WR Casques de protection
Casques de sécurité légers au design sportif et offrant un confort de port maximal.
485.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 397 |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Hard Hats |
Matériau | HDPE |
Modèle | 9772, Bord court |
Type de produit | Casque de sécurité industrielle |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17514116
|
uvex
9772031 |
Blanc |
485.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La coque robuste et indéformable résiste parfaitement à la pression latérale et remplit toutes les conditions de sécurité dans la construction et l'industrie.
- Les casques de protection industriels uvex pheos sont extrêmement flexibles grâce au système d'accessoires.
- Que ce soit pour fixer une visière, des lunettes de protection, des coquilles anti-bruit ou une lampe : les casques de travail peuvent être rapidement et facilement adaptés aux besoins individuels.
- L'intérieur avec système à bouton rotatif permet un réglage de la largeur en continu et assure un ajustement parfait en toute circonstance.
- La visière courte garantit une vision illimitée.
Spécification
EN 397 | |
HDPE | |
Casque de sécurité industrielle | |
52 à 61 cm | |
Front Brim |
Hard Hats | |
9772, Bord court | |
52 à 61 cm | |