Learn More
Phénylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
71.60€ - 912.00€
Identifiants chimiques
CAS 694-53-1
Formule moléculaire C6H5Si
Poids moléculaire (g/mol) 105.191
Numéro MDL MFCD00013478
Clé InChI XJWOWXZSFTXJEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylsilane, benzene, silyl, silylbenzene, silane, phenyl, fenylsilan, fenylsilan czech, phenylsilane, silyl, silane, phenyl-,
CID PubChem 6327628
Nom IUPAC phénylsilicone
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11499006
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17901.06
5 g
71.60€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11409016
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17901.14
25 g
211.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11419016
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17901.22
100 g
912.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Le contact avec l’eau libère un alcool inflammable. Soluble dans l’eau (le contact avec l’eau libère des gaz inflammables) et la plupart des solvants organiques courants.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protéger contre les charges électrostatiques. Éloignez les sources d’inflammation. Stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Identifiants chimiques
694-53-1
105.191
XJWOWXZSFTXJEX-UHFFFAOYSA-N
6327628
C1=CC=C(C=C1)[Si]
C6H5Si
MFCD00013478
phenylsilane, benzene, silyl, silylbenzene, silane, phenyl, fenylsilan, fenylsilan czech, phenylsilane, silyl, silane, phenyl-,
phénylsilicone
Spécification
120°C
694-53-1
MFCD00013478
7°C (45°F)
Contact with water releases a flammable alcohol. Soluble in water (Contact with water releases flammable gases),and most common organic solvents.
C1=CC=C(C=C1)[Si]
105.191
108.22
1.5105
0.88
Phenylsilane
C6H5Si
UN3399
phenylsilane, benzene, silyl, silylbenzene, silane, phenyl, fenylsilan, fenylsilan czech, phenylsilane, silyl, silane, phenyl-,
XJWOWXZSFTXJEX-UHFFFAOYSA-N
phénylsilicone
6327628
97%
Moisture sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H261-H302-H332-H315-H319-H335
Highly flammable liquid and vapour.
In contact with water releases flammable gas.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P223-P231+P232-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P335+P334-P363-P370+P378q-P50
H225-H261-H302+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES ORGANOMÉTALLIQUES, LIQUIDES, RÉACTIVES À L’EAU, INFLAMMABLES
missing translation for 'einecsNumber' : 211-772-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote