Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorure de phénylméthanesulfonyle, 99 %
46.00€ - 437.00€
Identifiants chimiques
CAS | 329-98-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7FO2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 174.19 |
Numéro MDL | MFCD00007424 |
Clé InChI | YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride |
CID PubChem | 4784 |
ChEBI | CHEBI:8102 |
Nom IUPAC | fluorure de phénylméthanesulfonyl |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10358110
|
Thermo Scientific Chemicals
215740010 |
1 g | Flacon en verre |
46.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10042680
|
Thermo Scientific Chemicals
215740050 |
5 g | Flacon en verre |
99.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10105180
|
Thermo Scientific Chemicals
215740100 |
10 g | Flacon en verre |
135.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10267023
|
Thermo Scientific Chemicals
215740500 |
50 g | Flacon en verre |
437.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
329-98-6 | |
174.19 | |
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N | |
4784 | |
fluorure de phénylméthanesulfonyl |
C7H7FO2S | |
MFCD00007424 | |
phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride | |
CHEBI:8102 | |
C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F |
Spécification
Phenylmethanesulfonyl fluoride | |
98.5 | |
90.0°C to 94.0°C | |
Authentique | |
C7H7FO2S | |
MFCD00007424 | |
15, 7659 | |
Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in xylene and petroleum ether | |
C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F | |
174.19 | |
CHEBI:8102 | |
99% |
329-98-6 | |
100.0 | |
Blanc | |
98.5% min. (GC) | |
C6H5CH2SO2F | |
11, III, 331 | |
phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride | |
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N | |
fluorure de phénylméthanesulfonyl | |
4784 | |
174.19 | |
Aiguilles (agglomérat de mai) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 206-350-2
- Phenylmethanesulfonyl fluoride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.