Learn More
Bromure de phénylmagnésium, solution 1,6M dans du CPME, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
82.50€ - 481.00€
Identifiants chimiques
CAS | 100-58-3, 5614-37-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5BrMg |
Poids moléculaire (g/mol) | 181.32 |
Numéro MDL | MFCD00000038 |
Clé InChI | ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | phenylmagnesium bromide, bromophenylmagnesium, magnesium, bromophenyl, phmgbr, phenylmagnesiumbromide, bromo phenyl magnesium, phenyl magnesium bromide, phenylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, bromomagnesiobenzene, phenyhnagnesium bromide, grignard reagent |
CID PubChem | 66852 |
Nom IUPAC | bromo(phenyl)magnesium |
SMILES | Br[Mg]C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12625017
|
Thermo Scientific Acros
445961000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
82.50€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12635017
|
Thermo Scientific Acros
445968000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
481.00€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
100-58-3, 5614-37-9 | |
181.32 | |
ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M | |
66852 | |
Br[Mg]C1=CC=CC=C1 |
C6H5BrMg | |
MFCD00000038 | |
phenylmagnesium bromide, bromophenylmagnesium, magnesium, bromophenyl, phmgbr, phenylmagnesiumbromide, bromo phenyl magnesium, phenyl magnesium bromide, phenylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, bromomagnesiobenzene, phenyhnagnesium bromide, grignard reagent | |
bromo(phenyl)magnesium |
Spécification
Phenylmagnesium bromide | |
−1°C | |
C6H5MgBr | |
phenylmagnesium bromide, bromophenylmagnesium, magnesium, bromophenyl, phmgbr, phenylmagnesiumbromide, bromo phenyl magnesium, phenyl magnesium bromide, phenylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, bromomagnesiobenzene, phenyhnagnesium bromide, grignard reagent | |
ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M | |
bromo(phenyl)magnesium | |
66852 |
100-58-3, 5614-37-9 | |
C6H5BrMg | |
MFCD00000038 | |
Solubility in water: reacts | |
Br[Mg]C1=CC=CC=C1 | |
181.32 | |
181.31 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquides et vapeurs très inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-867-2
- Phenylmagnesium bromide, 1.6M solution in CPME
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.