Learn More
Acide phénylboronique, + de 98 %, peut contenir des quantités variables d’anhydride, Thermo Scientific Chemicals
53.00€ - 496.00€
Identifiants chimiques
CAS | 98-80-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H7BO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.93 |
Numéro MDL | MFCD00002103 |
Clé InChI | HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2 |
CID PubChem | 66827 |
ChEBI | CHEBI:44923 |
Nom IUPAC | Acide phénylboronique |
SMILES | OB(O)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10041420
|
Thermo Scientific Acros
130360100 |
10 g | Flacon en verre |
53.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10667672
|
Thermo Scientific Acros
130360500 |
50 g | Flacon en verre |
168.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10440194
|
Thermo Scientific Acros
130362500 |
250 g | Flacon en verre |
496.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
98-80-6 | |
121.93 | |
HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N | |
66827 | |
Acide phénylboronique |
C6H7BO2 | |
MFCD00002103 | |
benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2 | |
CHEBI:44923 | |
OB(O)C1=CC=CC=C1 |
Spécification
Phenylboronic acid | |
96.5 | |
217°C to 222°C | |
Authentique | |
C6H7BO2 | |
MFCD00002103 | |
01,833; 02,317; 03,221; 05,513; 07,284; 09,23; 11,408; 15,254 | |
benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2 | |
HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N | |
Acide phénylboronique | |
66827 | |
121.93 | |
Poudre cristalline |
98-80-6 | |
100.0 | |
Blanc | |
98% min. (HPLC) | |
C6H5B(OH)2 | |
16, 920 | |
15, 1070 | |
Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: solubility in benzene : 1.75%, xylene : 1.2%, methanol : 178%, ether : 30.2% | |
OB(O)C1=CC=CC=C1 | |
121.93 | |
CHEBI:44923 | |
98+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-701-9
- Phenylboronic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Boronic acid, phenyl-
RUO – Research Use Only