Learn More
Phényl-p-benzoquinone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10445471
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 363-03-1
Formule moléculaire C12H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 184.19
Numéro MDL MFCD00001599
Clé InChI RLQZIECDMISZHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl-p-benzoquinone, phenylquinone, phenylbenzoquinone, 2-phenyl-1,4-benzoquinone, 2-phenylbenzoquinone, p-benzoquinone, 2-phenyl, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-phenyl, 2-phenyl-p-benzoquinone, phenyl-1,4-benzoquinone, p-benzoquinone, phenyl
CID PubChem 9688
Nom IUPAC 2-phénylcyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
SMILES O=C1C=CC(=O)C(=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl-p-benzoquinone
Note relative au nom 99%
Point de fusion 111°C to 115°C
Couleur Brun-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,petroleum ether;,very soluble in chloroform
Poids de la formule 184.19
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Morceaux et poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyl-p-benzoquinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.