Learn More
Phényl isocyanate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10143420
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-71-9
Numéro MDL MFCD00001994
Clé InChI DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl isocyanate, phenylcarbimide, carbanil, phenyl carbonimide, benzene, isocyanato, phenylisocyanate, isocyanic acid, phenyl ester, mondur p, phnco, fenylisokyanat
CID PubChem 7672
ChEBI CHEBI:53806
Nom IUPAC isocyanatobenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl isocyanate
Note relative au nom 99%
Point de fusion -31.3°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0950g/mL
Point d’ébullition 162.0°C to 163.0°C
Point d’éclair 51°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H5NO
Formule linéaire C6H5NCO
Indice de réfraction 1.5350 to 1.5370
Quantité 250 g
Beilstein 12, 437
Fieser 01,842; 02,322; 04,378; 07,284; 08,396; 10,309; 12,386
Merck Index 15, 7407
Gravité spécifique 1.095
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in ether
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyl isocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.