Learn More
Solution de phénolphtaléine, indicateur, Reag. Ph. Eur., 1% dans l’éthanol, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
30 mL
500 mL
1 L
6 x 500 mL
50 L
6 x 1 L
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Phenolphthalein solution |
Numéro UN | UN1170 |
Beilstein | 284423 |
Nom IUPAC | 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one |
Poids de la formule | 318.32g/mol |
Quantité | 1 L |
Point d’éclair | 14°C (57.2°F) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Phenolphthalein solution
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: phenolphthalein, ethanol; ethyl alcohol