Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phénolphtaléine, pour analyse ACS
37.00€ - 283.00€
Identifiants chimiques
CAS | 77-09-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H14O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 318.33 |
Numéro MDL | MFCD00005913 |
Clé InChI | KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 4764 |
ChEBI | CHEBI:34914 |
SMILES | OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10667211
|
Thermo Scientific Chemicals
417181000 |
100 g | Flacon en plastique |
37.00€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10289840
|
Thermo Scientific Chemicals
417185000 |
500 g | Flacon en plastique |
102.00€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10135513
|
Thermo Scientific Chemicals
417180026 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
283.00€
2.50kg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
77-09-8 | |
318.33 | |
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:34914 |
C20H14O4 | |
MFCD00005913 | |
4764 | |
OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
Spécification
Phenolphthalein | |
77-09-8 | |
C20H14O4 | |
18, 143 | |
Solubility in water: <0.1%. Other solubilities: 1g/12mL alcohol, 1g/100mL ether, soluble in alkalies, soluble in chloroform | |
Authentique | |
3,3-bis(4-hydroxyphényl)-2-benzofuran-1-one | |
4764 | |
318.32 | |
Vapor Pressure: Negligible | |
1.299g/mL | |
Poudre cristalline |
258.0°C to 263.0°C | |
Passes Test | |
MFCD00005913 | |
15, 7356 | |
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N | |
OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 | |
318.33 | |
CHEBI:34914 | |
Réactif ACS | |
from pH 8.0 (colorless) to pH 10 (red) | |
Blanc |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut provoquer le cancer.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Susceptible de nuire à la fertilité.
GHS P Statement:
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Use personal protective equipment as required.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge
danger
- Phenolphthalein
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only