Learn More
Phénolphtaléine, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Spécification
Spécification
Point de fusion | -114°C |
Informations sur la solubilité | Soluble in water |
Odeur | Odorless |
Couleur | Incolore |
Quantité | 1 L |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Phenolphtalein 1 g/l in ethanol indicator solution
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- MIXTURE LIST-Contient: Phenolphtalein indicator, ethanol