Learn More
Indicateur de phénolphtaléine dans le Propanol-2, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1 l
Spécification
Spécification
Point de fusion | -89°C |
Odeur | Odorless |
Conditionnement | 1 l |
Couleur | Incolore |
pH | <2 |
Quantité | 1 L |
Forme physique | Liquide |