Learn More
DWK Life Sciences Bouchon phénolique à vis Kimble™ avec revêtement
Fixez votre milieu pendant l’autoclavage avec le bouchon à vis phénolique Kimble™ avec revêtement. Il est fabriqué à partir d’un matériau à base de phénol noir spécial (chargé de bois) et très résistant aux effets de la température et de la vapeur présents dans l’autoclavage
433.00€ - 545.00€
Code produit | Marque | Matériau de revêtement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau de revêtement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11868532
|
DWK Life Sciences
73800-13415 |
Caoutchouc |
433.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11883825
|
DWK Life Sciences
73800-15415 |
Caoutchouc |
545.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Sécurisez votre milieu pendant l’autoclavage avec le bouchon à vis phénolique Kimble™ avec doublure.Il est fabriqué avec un matériau phénolique spécial (rempli de bois) et très résistant aux effets de la température et de la vapeur rencontrés lors de l’autoclavage
- Revêtement en styrène
- Bouchon à vis
Spécification
Phénolique |