Learn More
Gravis Bouchons à vis en résine phénolique noire
Offrent une fermeture sécurisée pour une variété de tailles de col de flacon. Les bouchons à vis phénoliques noirs Gravis sont résistants et robustes.
39.60€ - 605.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Résine phénolique |
Nb par paquet | 100/boîte |
Quantité | 100/boîte |
Type de produit | Bouchon |
Code produit | Marque | Joint de fermeture | Filetage (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Joint de fermeture | Filetage (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11793783
|
Gravis
B00421S100 |
Panneau de particules recouvert de polyéthylène | 48 mm AS |
90.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11703793
|
Gravis
B00428S100 |
Panneau de particules recouvert de polyéthylène | 33 mm AS |
87.15€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11713793
|
Gravis
B00435S100 |
Mousse de polyéthylène | 38 mm TS |
72.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11743853
|
Gravis
P09018S100 |
Mousse de polyéthylène | 18 mm Polyex |
39.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11723863
|
Gravis
P09028S100 |
Mousse de polyéthylène | 28 mm Polyex |
59.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11733863
|
Gravis
P09030S100 |
Mousse de polyéthylène | 30 mm Polyex |
93.40€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11743863
|
Gravis
P09035S100 |
Mousse de polyéthylène | 35 mm Polyex |
111.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11753863
|
Gravis
P09040S100 |
Mousse de polyéthylène | 40 mm Polyex |
127.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11705176
|
Gravis
B00422S100 |
Polyvinyle | 28 mm PVDC |
55.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11793843
|
Gravis
P08018S100 |
Butyle-PTFE | 18 mm Teflontrade; |
211.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11713853
|
Gravis
P08030S100 |
Butyle-PTFE | 30 mm Teflontrade; |
406.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11723853
|
Gravis
P08035S100 |
Butyle-PTFE | 35 mm Teflontrade; |
456.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11733853
|
Gravis
P08040S100 |
Butyle-PTFE | 40 mm Teflontrade; |
605.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11713843
|
Gravis
P02018S100 |
Caoutchouc | 18 mm |
66.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11743843
|
Gravis
P02028S100 |
Caoutchouc | 28 mm | N/A | |||||
11753843
|
Gravis
P02030S100 |
Caoutchouc | 30 mm |
144.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11773843
|
Gravis
P02040S100 |
Caoutchouc | 40 mm |
222.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Joints en panneaux de particules recouverts de PE, résistants à une température maximale de 80°C
- Joints en caoutchouc entièrement autoclavables
- Joints en mousse de PE, résistants à une température maximale de 60°C
- Joints en butyle-PTFE entièrement autoclavables
Spécification
Noir | |
100/boîte | |
Bouchon |
Résine phénolique | |
100/boîte |