Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium rouge de phénol, ACS
Indicateur de pH
35.07€ - 80.40€
Identifiants chimiques
CAS | 34487-61-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H13NaO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 376.358 |
Numéro MDL | MFCD00066901 |
Clé InChI | HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 23686673 |
Nom IUPAC | Sodium ; 4-[3-(4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^}}6-benzoxathiol-3-yl]phénolate |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11387148
|
Thermo Scientific Chemicals
015987.06 |
5 g |
35.07€
5g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11377148
|
Thermo Scientific Chemicals
015987.14 |
25 g |
80.40€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Phenol red sodium salt is a pH indicator commonly used in cell culture for monitoring pH changes. It is used in the pH ranges between 6.8 and 8.2. It is involved in the studies of gastrointestinal and other systems. It can be used to check hydrogen peroxide in supernatants from cultured macrophages in multiwell plates. Further, it is used as a diagnostic aid for determination of renal function.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
34487-61-1 | |
376.358 | |
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M | |
Sodium ; 4-[3-(4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^}}6-benzoxathiol-3-yl]phénolate |
C19H13NaO5S | |
MFCD00066901 | |
23686673 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+] |
Spécification
Phenol Red sodium salt | |
34487-61-1 | |
MFCD00066901 | |
14,7247 | |
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M | |
Sodium ; 4-[3-(4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^}}6-benzoxathiol-3-yl]phénolate | |
23686673 | |
ACS |
285°C (decomposition) | |
C19H13NaO5S | |
6260026 | |
Soluble in water,alcohol,aqueous alkali hydroxides and carbonates. | |
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+] | |
376.358 | |
376.37 | |
Cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 252-057-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only