Learn More
Sel de sodium rouge de phénol, sol. aq. 0,02 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
30.55€ - 62.90€
Identifiants chimiques
CAS | 34487-61-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H13NaO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 376.358 |
Numéro MDL | MFCD00066901 |
Clé InChI | HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 23686673 |
Nom IUPAC | sodium;4-[3-(4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénolate |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11308977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038702.AE |
100 mL |
30.55€
100mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11410161
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038702.AP |
500 mL |
61.20€
500mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11318977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038702.M0 |
6 x 100 mL | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
34487-61-1 | |
376.358 | |
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;4-[3-(4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénolate |
C19H13NaO5S | |
MFCD00066901 | |
23686673 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+] |
Spécification
Phenol Red sodium salt | |
0.02% w/v aq. soln. | |
MFCD00066901 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+] | |
376.358 | |
376.37 | |
Des mesures |
34487-61-1 | |
C19H13NaO5S | |
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;4-[3-(4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénolate | |
23686673 | |
0.972 g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 252-057-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only