Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de phénol, indicateur
36.68€ - 264.32€
Identifiants chimiques
CAS 143-74-8
Formule moléculaire C19H14O5S
Poids moléculaire (g/mol) 354.38
Numéro MDL MFCD00003552
Clé InChI BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Phenolsulfonephthalein
CID PubChem 4766
ChEBI CHEBI:31991
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10791745
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
151430050
5 g Flacon en verre
36.68€
5g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10665202
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
151430250
25 g Flacon en verre
82.71€
25g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10689833
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
151431000
100 g Flacon en verre
264.32€
100g
En stock
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Identifiants chimiques
143-74-8
354.38
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
4766
OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
C19H14O5S
MFCD00003552
Phenolsulfonephthalein
CHEBI:31991
Spécification
Phenol Red
143-74-8
MFCD00003552
15, 7360
Solubility in water: 0.77g/L. Other solubilities: soluble in ethanol
Authentique
3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
4766
354.38
1700 (558nm, in buffer) (E (1% min./1cm))
Beige-marron à gris
>300.0°C
C19H14O5S
19, 91
Phenolsulfonephthalein
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
354.38
CHEBI:31991
Pures
from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Poudre cristalline, cristaux, flocons et/ou morceaux
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-609-7
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ7490000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Phenol Red
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Phenolsulfonphthalein