Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de phénol, ACS
Indicateur de pH
35.88€ - 68.04€
Identifiants chimiques
CAS | 143-74-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H14O5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 354.38 |
Numéro MDL | MFCD00003552 |
Clé InChI | BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Phenolsulfonphthalein; Phenylsulfonephthalein |
CID PubChem | 4766 |
ChEBI | CHEBI:31991 |
SMILES | OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11317178
|
Thermo Scientific Chemicals
016294.06 |
5 g |
35.88€
5g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11307178
|
Thermo Scientific Chemicals
016294.14 |
25 g |
68.04€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Phenol red is used as non absorbed marker in the gravimetric method. It is a pH indicator used in cell biology laboratories and in home swimming pool test kits. It is used to check the kidney function based on the excreted phenol red by colorimetric method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
143-74-8 | |
354.38 | |
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N | |
4766 | |
OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
C19H14O5S | |
MFCD00003552 | |
Phenolsulfonphthalein; Phenylsulfonephthalein | |
CHEBI:31991 |
Specifications
Phenol Red | |
143-74-8 | |
MFCD00003552 | |
14,7247 | |
Practically insoluble in chloroform,ether; Soluble in aqueous alkali hydroxides or carbonates with red color (removed by boiling with zinc dust); Solubility in water: approximately 1g/1300ml; Solubility in alcohol: approximately 1g/350mlSoluble in methanol. | |
OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 | |
354.38 | |
CHEBI:31991 | |
ACS | |
Cristalline |
>300°C | |
C19H14O5S | |
326470 | |
Phenolsulfonphthalein; Phenylsulfonephthalein | |
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N | |
3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione | |
4766 | |
354.38 | |
Odorless |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 205-609-7
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ7490000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Attention
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
- P235-Tenir au frais.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
RUO – Research Use Only