Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de phénol
38.89€ - 191.96€
Identifiants chimiques
CAS | 143-74-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H14O5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 354.38 |
Numéro MDL | MFCD00003552 |
Clé InChI | BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Phenolsulfonephthalein |
CID PubChem | 4766 |
ChEBI | CHEBI:31991 |
SMILES | OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10035950
|
Thermo Scientific Chemicals
417240050 |
5 g | Flacon en verre |
38.89€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10157750
|
Thermo Scientific Chemicals
417240100 |
10 g | Flacon en verre |
43.68€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10299473
|
Thermo Scientific Chemicals
417241000 |
100 g | Flacon en verre |
191.96€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
143-74-8 | |
354.38 | |
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N | |
4766 | |
OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
C19H14O5S | |
MFCD00003552 | |
Phenolsulfonephthalein | |
CHEBI:31991 |
Spécification
Phenol Red | |
Pure | |
passes test | |
MFCD00003552 | |
15, 7360 | |
Solubility in water: 0.77g/L. Other solubilities: soluble in ethanol | |
Authentique | |
3,3-bis(4-hydroxyphényl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione | |
4766 | |
354.38 | |
from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red) | |
Liquide après fusion |
>300.0°C | |
143-74-8 | |
C19H14O5S | |
19, 91 | |
Phenolsulfonephthalein | |
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N | |
OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 | |
354.38 | |
CHEBI:31991 | |
Réactif ACS | |
Incolore à jaune |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
- Phenol Red
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.