Learn More
Sel de sodium de phénol-indo-2,6-dichlorophénol, pur, comprimés, Fisher Chemical
Code produit. 10040300
Click to view available options
Quantité:
20 Tablets
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
CAS 620-45-1
Couleur Vert
Forme physique Solide en poudre
Quantité 20 Tablets
Formule moléculaire C12H6Cl2NNaO2
Numéro MDL MFCD00150014
Synonyme 2,6-dichloroindophenol sodium salt, 2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt, tillman's reagent, tillman's reagenz, dichlorphenol-indophenolnatrium, 2,6-dichloroindophenol sodium, unii-kad7q8xo1y, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt
Clé InChI FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
Nom IUPAC sodium ;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)amino]phénolate
Poids moléculaire (g/mol) 290.07
CID PubChem 23697355
ChEBI CHEBI:948
Poids de la formule 325.9701g/mol
Conditionnement Flacon en verre ambré