Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phénol :Chloroforme :alcool isoamyle 25:24 :1, prêt à l’emploi, solution aqueuse saturée. Soln., pH 5,2
Code produit. 15495795
Click to view available options
Quantité:
100 mL
400 mL
Le mélange d’alcool phénol-chloroforme-isoamyle dans le rapport 25:24:1 (v/v/v), numéro CAS 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3, est une solution utilisée dans la purification des acides nucléiques.
Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1 is used in the extraction of DNA for the generation of DNA minisatellite fingerprints. It is also used for purifying RNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Cette solution contient un mélange de chloroforme pur, d’alcool isoamyle et de phénol saturé de Tris-EDTA, avec un pH stabilisé à 8,0
Applications
• La solution de mélange d’alcool isoamyle-phénol-chloroforme (25:24:1) est utilisée pour l’extraction des acides nucléiques, de l’ADN et de l’ARN
• Lorsque des acides nucléiques sont extraits avec la solution de mélange d’alcool isoamyle-phénol-chloroforme, une séparation des composants franche est obtenue.Les protéines présentes dans l’échantillon sont dénaturées et éliminées (collectées en phase organique ou en interphase), tandis que les acides nucléiques restent en phase aqueuse.Le chloroforme dénature les protéines et facilite la séparation des phases aqueuses et organiques, et l’alcool isoamyle réduit la formation de mousse pendant l’extraction.
• Elle est également utilisée pour générer des profilages d’ADN minisatellites
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136112-00-0
Formule moléculaire C12H19Cl3O2
Poids moléculaire (g/mol) 301.632
Numéro MDL MFCD00133763
Clé InChI ZYWFEOZQIUMEGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, chloroform; isoamyl alcohol; phenol, phenol chloroform isoamyl alcohol, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 125:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 25:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, vetec tm reagent grade, 25:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 49.5:49.5:1, phenol:chloroform:isoamyl alcohol 25:24:1, ready-to-use saturated aqueous solution, ph 5.2, with alkaline buffer, phenol:chloroform:isoamyl alcohol 25:24:1, ready-to-use saturated aqueous solution, ph 6.7, with alkaline buffer
CID PubChem 66587205
Nom IUPAC Chloroforme ;3-méthylbutan-1-ol ; phénol
SMILES CC(C)CCO.C1=CC=C(C=C1)O.C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1
Couleur Incolore
Note relative au nom Ready-to-Use saturated aq. soln.
Numéro UN UN2922
Informations sur la solubilité Soluble in water.
pH 5.2
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Chloroform, Phenol,Isoamyl alcohol